Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR ad alta produttività SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm
Codice prodotto. 15368658
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
17.8 cm
Dimensione della confezione:
100 confezioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15368658 17.8 cm 100 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nota: Per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision.
Codice prodotto. 15368658 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 660000081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    478.63€ / 100 confezioni
    Risparmia 17.37€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 01-03-2027
Nota: Per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision.
Progettate per l'uso ordinario con campioni con molecole piccole (MW<500), le provette NMR ad alta resa Wilmad-LabGlass con DE di 10 mm sono ideali per la maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso (fino a 600 MHz).
  • In vetro borosilicato conforme allo standard ASTM Tipo 1 Classe B e riconosciuto come N51A
  • Questo vetro può contenere Fe2O3, che è paramagnetico e può influire sulla qualità di omogeneizzazione a campo elevato
  • Risoluzione spettrale garantita per campioni con molecole piccole (MW<500) fino a 600 MHz
  • Campanatura media di 60 micron
  • Ideale per applicazioni di imaging MRI
  • Tappi NMR monouso blu inclusi; altri colori disponibili separatamente
  • Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
Specifica
Camber (Metric) 60 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrometri NMR a campo da basso a medio (fino a 600 MHz)
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Provette NMR ad alta produttività
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 9.944 ± 0.025 mm
Da utilizzare con (applicazione) Campioni di molecole piccole (MW<500)
Include Tappi per NMR monouso blu
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema imperiale) parete 0.02 in
Spessore (sistema metrico) parete 0.60 mm
Quantità 100
Modello WG-4000-7