Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provetta NMR Precision a parete media
Codice prodotto. 15388948
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
228.6 mm
Modello:
503-PS-8-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Forza del campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diametro (sistema metrico) esterno:
4.9635± 0.0066mm
4.9635± 0.0068mm
4.9635± 0.0069mm
4.9635± 0.0070mm
4.9635± 0.0071mm
4.9635± 0.0072mm
4.9635± 0.0073mm
Dimensione della confezione:
5 confezioni
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15388948 178 mm 524-PP-7-5 400 MHz 4.9635± 0.0071mm 5 confezioni
15308788 203.2 mm 503-PS-8-5 100 MHz 4.9635± 0.0066mm 5 confezioni
15358848 178 mm 504-PP-7-5 300 MHz 4.9635± 0.0068mm 5 confezioni
15368848 203.2 mm 504-PP-8-5 300 MHz 4.9635± 0.0069mm 5 confezioni
15378848 228.6 mm 504-PP-9-5 300 MHz 4.9635± 0.0070mm 5 confezioni
15398948 203.2 mm 524-PP-8-5 400 MHz 4.9635± 0.0072mm 5 confezioni
15308958 228.6 mm 524-PP-9-5 400 MHz 4.9635± 0.0073mm 5 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Codice prodotto. 15388948 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 664020575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    118.57€ / 5 confezioni
    Risparmia 37.43€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes
Provetta e tappo monouso
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Camber (Metric) 51 μm
Concentricity (Metric) 76 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) esterno 4.9635± 0.0071mm
Diametro (sistema metrico) interno 3.43± 0.19mm
Forza del campo 400 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.77 mm
Modello 524-PP-7-5