Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Economy a parete sottile
Codice prodotto. 15308948
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
203.2 mm
Modello:
WG-1208-7-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
Forza del campo:
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
Dimensione della confezione:
5 confezioni
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Dimensione della confezione
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz 5 confezioni
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz 5 confezioni
15398838 203.2 mm WG-1226-8-5 300 MHz 5 confezioni
15318948 203.2 mm WG-1228-8-5 400 MHz 5 confezioni
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz 5 confezioni
15398978 203.2 mm WG-1235-8-5 500 MHz 5 confezioni
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz 5 confezioni
15379008 203.2 mm WG-1241-8-5 600 MHz 5 confezioni
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz 5 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Product Code. 15308948 Supplier Wilmad-LabGlass™ Supplier No. 664009575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.60€
    21.92€ / 5 confezioni
    Risparmia 6.68€
    23% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Progettate per l'uso ordinario in tutti gli spettrometri NMR, le provette NMR Wilmad Economy si adattano perfettamente a qualsiasi spinner e non hanno alcun fondo NMR
Produzione in uno stabilimento ISO 9001:2008 negli Stati Uniti
  • La migliore tolleranza al diametro esterno del settore e una parete più spessa del 30% rispetto ai prodotti della concorrenza
  • I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
  • Qualità garantita dall'ispezione visiva e fisica al 100%, inclusi difetti superficiali e dimensioni fisiche
  • In vetro borosilicato; conforme allo standard ASTM E438 Tipo 1 Classe B, riconosciuto come N51A
  • Il raffreddamento/riscaldamento di queste provette può provocare rotture; per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision
Specifications
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) esterno 4.947± 0.019mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.1 mm
Forza del campo 400 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Modello WG-1228-7-5