Learn More
H-B Frio-Temp Termometri di verifica elettronici calibrati SP Scienceware™, calibrati per applicazioni generiche
Codice prodotto. 15371285
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni della bottiglia:
10 mL
30 mL
30 ml
Riempimento bottiglia:
Flacone in vetro/perle di vetro
Glass Bottle/Glass Beads
Plastic Bottle (2)/Glass Beads
Plastic Bottle (2)/Organic Liquid
Plastic Bottle/Glass Beads
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
1.5 m
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni della bottiglia Riempimento bottiglia Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
15371285 30 ml Flacone in vetro/perle di vetro 1.5 m Pezzo
17550676 10 mL Plastic Bottle (2)/Organic Liquid 1 m Pezzo
17540676 30 mL Plastic Bottle (2)/Glass Beads 1 m Pezzo
17511575 30 mL Plastic Bottle/Glass Beads 1 m Pezzo
30193454 30 mL Glass Bottle/Glass Beads 3 m Pezzo
30193457 30 mL Glass Bottle/Glass Beads 3 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
I flaconi in plastica indicati in tabella non possono essere utilizzati nei forni.
Codice prodotto. 15371285 Fornitore H-B Frio-Temp N. del fornitore B610000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    108.19€ / pezzi 1
    Risparmia 4.81€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
I flaconi in plastica indicati in tabella non possono essere utilizzati nei forni.
Includes
Istruzioni multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo)
Requires
Batteria AAA (2)
I termometri digitali verificano le temperature dei campioni in congelatori, frigoriferi, incubatori e forni. Disponibili calibrati per applicazioni e apparecchiature specifiche.
  • Lettura accurata della temperatura senza contaminazione del campione utilizzando il flacone riempito (incluso), che imita il campione
  • Tutti i modelli includono la documentazione di calibrazione accreditata conforme ai requisiti ISO 17025
  • Test e calibrazione nell'esclusivo laboratorio H-B con triplo accreditamento/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA (N. cert. 2448.01), a fronte di attrezzature con calibrazione tracciabile a standard NIST
  • Numero di serie individuale, marcatura CE
Certifications
Marchio CE
Compliance
Testato e calibrato in laboratorio con triplo accreditamento H-B'/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA (certificato n..2448.01), a fronte di apparecchiature con calibrazione tracciabile a standard NIST. Numero di serie individuale.
Specifica
Riempimento bottiglia Flacone in vetro/perle di vetro
Dimensioni della bottiglia 30 ml
Punti di calibrazione 0°, 100°C
Certificazione/Conformità Testato e calibrato in laboratorio con triplo accreditamento H-B'/registrazione ISO/IEC 17025:2005, accreditato A2LA (certificato n..2448.01), a fronte di apparecchiature con calibrazione tracciabile a standard NIST. Con numero di serie individuale e marchio CE.
Da utilizzare con (applicazione) Calibrazione e verifica della temperatura
Altezza (sistema imperiale) 3.8 pollici
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Include Istruzioni multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo)
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 4.9 piedi
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 3.2 in
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 80 mm
Materiale Stainless Steel Probe
Tipo di sonda Acciaio inossidabile angolato
Risoluzione 0.1°C/°F
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 pollici
Product Type Max/min, mantenimento della temperatura; 80 mm (3.2 pollici) in acciaio inossidabile angolato/1.5 m (4.9 piedi); a batteria AAA
Max. Temperature (English) 392 °F
Temperatura max (sistema metrico) 200 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) −50 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) da −58 ° a 392 °F
Temperature Range (Metric) Da −50 °C a 200 °C
Calibrated Generale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Congelatori, frigoriferi, incubatori, forni
Accuracy ±0.5° C da −20° a 70° C ±1° C da 70° a 120° C Altrimenti ±2° C
Display Elettronico
Larghezza (sistema metrico) 63 mm