Learn More
Bel Art™ Contact Plate, Petri Dish Rack
Codice prodotto. 10566384
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
13 x 8,25 x 7 in. (33,02 x 21 x 17,78 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Piastre a contatto con coperchi
Piastre di Petri e coperchi da 10 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10566384 10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm) Piastre a contatto con coperchi Pezzo
13383599 13 x 8,25 x 7 in. (33,02 x 21 x 17,78 cm) Piastre di Petri e coperchi da 10 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10566384 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F189900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.35€
    72.73€ / pezzi 1
    Risparmia 18.62€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Per il trasporto, l'incubazione e la conservazione in sicurezza di un massimo di 60 piastre a contatto con coperchi (fino a 72 mm di diametro) o 42 piastre Petri con coperchi (fino a 100 mm di diametro) per snellire il processo di trasformazione dei campioni sul banco.
Safely transports, incubates and stores up to 60 contact plates with lids (up to 72 mm diameter) or 42 Petri dishes with lids (up to 100 mm diameter) to streamline benchtop sample processing.
  • Compatibile con piastre a contatto RODAC™ e BD™ o piastre Petri e coperchi da 100 mm
  • Il rack è configurato con 6 colonne con scanalature di accesso dal basso, per la rimozione semplice e sicura degli articoli
  • Il divisore centrale è dotato di un'impugnatura incorporata con ampio spazio per l'etichettatura
  • È possibile impilare fino a quattro rack e bloccarli insieme per evitare il rovesciamento accidentale
  • Una base piccola e stabile protegge il banco di lavoro
  • In polipropilene bianco, autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
  • I rack vengono spediti piatti e sono facili da assemblare
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Petri Dishes
Materiale Polipropilene
Posizioni 60
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre a contatto con coperchi
Dimensioni (L x P x A) 10,47 x 6,49 x 7 in. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 26,6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10,47 in.
Larghezza (sistema imperiale) 6,49 in.
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Include Center divider with handle
Product Type Petri Dish Rack
Diametro (sistema metrico) interno 72 mm
Altezza (sistema metrico) 17,8 cm
Matrice 2 x 3
Larghezza (sistema metrico) 16,5 cm