Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tappo per provette NMR con setto in gomma a tenuta di gas SP Scienceware™
Descrizione
- I setti per provette NMR in gomma a tenuta di gas sono adatti per campioni sensibili all'aria, studi catalitici ed esperimenti di titolazione
- Iniezione semplice di campioni o reagenti nelle provette NMR
- Per l'uso con provette NMR a parete sottile Precision con diametro esterno di 5 mm
- Produzione in ambiente controllato con materie prime certificate per la massima coerenza
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 5.0 mm |
| Pre-sterilizzato | No |
| Product Type | Tappo per provette NMR |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Gomma |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (applicazione) | Campioni sensibili all'aria, studi catalitici, esperimenti di titolazione |
| Quantità | 100 |
| Sterilità | Non sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette di precisione NMR a parete sottile con diametro esterno di 5 mm |
| Vedi altri risultati |