Learn More
Bel-Art™ Rivestimenti da banco SP Scienceware™ LabMat™
Codice prodotto. 11342194
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 20 in. (610 x 508 mm)
50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm)
Colore:
Arancione
Bianco
Descrizione:
Pack of 100 sheets
Un rotolo, 50 piedi
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Descrizione Dimensione della confezione
11342194 50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm) Arancione Un rotolo, 50 piedi 1 rotolo
12918837 24 x 20 in. (610 x 508 mm) Bianco Pack of 100 sheets pezzi 100
11367234 50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm) Bianco Un rotolo, 50 piedi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11342194 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F246751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    60.03€ / 1 rotoli
    Risparmia 42.97€
    41% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per agevolare la pulizia e la protezione delle superfici di lavoro da coloranti, sversamenti e usura. I rivestimenti da banco Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ possono essere avvolti e smaltiti dopo la contaminazione.
  • La superficie superiore altamente assorbente intrappola fino a 420 ml/m2 di acqua, coloranti, sostanze chimiche corrosive e soluzioni radioattive
  • Il supporto flessibile in pellicola di polietilene è dotato di gommatura antiscivolo e impedisce l'infiltrazione della maggior parte delle soluzioni
  • Tagliabili facilmente a misura con forbici o taglierina di sicurezza Scienceware™ (numero di parte del produttore: 21012-0000)
  • Arrotolare e gettare nel contenitore per rifiuti appropriato dopo la contaminazione
  • Selezionare il colore arancione per identificare l'uso con materiali a rischio biologico
Specifica
Product Type Protezione per piano da lavoro
Materiale Polietilene
Assorbanza 420 ml/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 50 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 15,2 m
Larghezza (sistema imperiale) 20in.
Larghezza (sistema metrico) 508 mm
Dimensioni (L x P) 50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm)
Colore Arancione
Descrizione Un rotolo, 50 piedi
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) Semplifica la pulizia e la protezione delle superfici di lavoro da coloranti, sversamenti e usura
Quantità Confezioni singole