Learn More
Bel-Art™ Rivestimenti da banco SP Scienceware™ LabMat™
Codice prodotto. 11367234
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 20 in. (610 x 508 mm)
50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm)
Colore:
Arancione
Bianco
Descrizione:
Pack of 100 sheets
Un rotolo, 50 piedi
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Descrizione Dimensione della confezione
11367234 50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm) Bianco Un rotolo, 50 piedi Pezzo
11342194 50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm) Arancione Un rotolo, 50 piedi 1 rotolo
12918837 24 x 20 in. (610 x 508 mm) Bianco Pack of 100 sheets pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367234 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F246750000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40€
    43.92€ / pezzi 1
    Risparmia 30.48€
    40% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per agevolare la pulizia e la protezione delle superfici di lavoro da coloranti, sversamenti e usura. I rivestimenti da banco Bel Art™ SP Scienceware™ LabMat™ possono essere avvolti e smaltiti dopo la contaminazione.
  • Highly absorbent upper surface traps up to 420mL/m2 of water, dyes, corrosive chemicals and radioactive solutions
  • Flexible polyethylene film backing is nonskid and prevents soak-through of most solutions
  • Cut to size easily with scissors or the Scienceware™ Safety Cutter (Mfr. No. 21012-0000)
  • Roll up and discard in proper waste container after contamination
  • Select orange to identify use with biohazard materials
Spezifikation
Product Type Protezione per piano da lavoro
Materiale Polietilene
Assorbanza 420 ml/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 50 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 m
Larghezza (sistema imperiale) 20in.
Larghezza (sistema metrico) 508 mm
Dimensioni (L x P) 50 piedi x 20in. (15,2 m x 508 mm)
Colore Bianco
Descrizione Un rotolo, 50 piedi
Monouso Sì
Da utilizzare con (applicazione) Semplifica la pulizia e la protezione delle superfici di lavoro da coloranti, sversamenti e usura
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.