Learn More
Bel Art™ Rack per provette autoclavabile SP Scienceware™ No-Wire™
Codice prodotto. 11328643 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
Red
Rosso
White
Posizioni:
21
24
40
60
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Posizioni unitSize
11328643 Red 21 Pezzo
10378084 Blue 40 Pezzo
10646195 White 90 Pezzo
15191395 Red 24 Pezzo
15254453 Red 60 Pezzo
15244453 Blue 60 Pezzo
10625455 White 40 Pezzo
10646005 Rosso 90 Pezzo
10476349 Bianco 60 Pezzo
10206684 Blu 90 Pezzo
10504904 Bianco 21 Pezzo
12652966 Blue 21 Pezzo
11388633 White 24 Pezzo
12662966 Red 40 Pezzo
10227263 Blue 24 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 11328643 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F187460004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Rack di provette per test in polipropilene per immersione in lavandino e in bagno, in grado di rimanere stabile anche in acqua agitata. I rack di provette per test autoclavabili Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ rappresentano una valida alternativa ai rack in filo metallico, con risparmio in termini di spazio e di costi rispetto ad altri rack in plastica.
Submersible polypropylene test tube racks sink in water baths and maintain stability even in agitated water. Great alternative to wire racks, with price and space saving advantages over other plastic racks.
  • Utilizzabile all'intero e all'esterno del bagno per le esigenze quotidiane in laboratorio
  • Rack più pesante dell'acqua che rimane stabile se sommerso, anche in caso di agitazione
  • Si ripone piatto per risparmiare spazio, ma si assembla velocemente e con facilità
  • Dotato di griglie con righe di numeri e lettere per semplificare l'identificazione delle provette
  • Piedini bloccabili per facilitare l'impilamento
  • In robusto polipropilene autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
  • I rack rotondi sono adatti per becher da 1000 ml e comprendono maniglie rimovibili a scatto per agevolare il recupero
  • I rack rettangolari misurano 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5') e sono dotati di piastre terminali per l'etichettatura
Specifica
Autoclavabile
Colore Red
Capacità Tubes (25 to 30 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 21
Forma Rettangolare
Sovrapponibile
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 9,68 x 4,09 x 2,51in. (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 24,59 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,68in.
Larghezza (sistema imperiale) 4,09in.
Altezza (sistema imperiale) 2,51in.
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Product Type Rack, provetta
Diametro (sistema metrico) interno 30 mm
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 6,4 cm
Matrice 3 x 7
Larghezza (sistema metrico) 10,4 cm