Learn More
Bel-Art™ Provette per campionamento gas in polipropilene SP Scienceware™
Codice prodotto. 10404311
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
28.57 cm
31.75 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10404311 31.75 cm Pezzo
13576940 28.57 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10404311 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F199530000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    144.48€ / pezzi 1
    Risparmia 5.52€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
I bulbi per il campionamento di gas in polipropilene sono dotati di rubinetti d'arresto in polipropilene con tappi a rotazione libera in PTFE Teflon™
  • Le estremità sono compatibili con tubi di diametro interno compreso tra 6.4 e 9.5 mm (tra 0.25 e 3/8 pollici).
  • Il corpo del tubo ha un diametro esterno di 5.1 cm (2 poll.). × Lunghezza 22.2 cm (8.75 pollici)
  • I rubinetti d’arresto sono lunghi 6.4 cm (2.5 poll.).
  • La pressione massima consigliata è di 15 psi
  • 10-922 è dotata di rubinetto con foro dritto da 4 mm su ciascuna estremità
  • Lunghezza totale 32 cm (12.5 pollici)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 once
Materiale Polipropilene
Tipo Bulbo per il campionamento di gas
Include Foro dritto da 0.4 cm, rubinetto d'arresto, L 2.5 pollici, con tappi a rotazione libera in Teflon™ PTFE su ciascuna estremità
Diametro (sistema imperiale) interno tubo Da 0.25 a 0.37 in
Diametro sistema metrico) interno tubo Da 0.64 a 0.95 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 in
Lunghezza (sistema metrico) 31.75 cm
Teflon™ è un marchio registrato della Chemours Company FC LLC, utilizzato su licenza da Bel-Arts Products, Inc.