Learn More
Bel-Art™ Provette per campionamento gas in polipropilene SP Scienceware™
Codice prodotto. 13576940
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
28.57 cm
31.75 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13576940 28.57 cm Pezzo
10404311 31.75 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13576940 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F199550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    165.01€ / pezzi 1
    Risparmia 6.99€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
I bulbi per il campionamento di gas in polipropilene sono dotati di rubinetti d'arresto in polipropilene con tappi a rotazione libera in PTFE Teflon™
  • Le estremità sono compatibili con tubi di diametro interno compreso tra 6.4 e 9.5 mm (tra 0.25 e 3/8 pollici).
  • Il corpo del tubo ha un diametro esterno di 5.1 cm (2 poll.). × Lunghezza 22.2 cm (8.75 pollici)
  • I rubinetti d’arresto sono lunghi 6.4 cm (2.5 poll.).
  • La pressione massima consigliata è di 15 psi
  • 10-922-5 ha un rubinetto d'arresto con foro dritto da 4 mm su un’estremità e setto in gomma siliconica montato su raccordo a vite sull'altra estremità; setto in grado di resistere a numerose iniezioni
  • Sei setti inclusi
  • Lunghezza totale 29 cm (12 pollici)
  • 10-922 è dotata di rubinetto con foro dritto da 4 mm su ciascuna estremità
  • Lunghezza totale 32 cm (12.5 pollici)
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 once
Materiale Polipropilene
Tipo Bulbo per il campionamento di gas
Include Foro dritto da 0.4 cm, rubinetto d’arresto L di 2.5 pollici con tappi in Teflon™ PTFE a rotazione libera su un'estremità e setto in gomma siliconica montato su raccordo a vite sull'altra estremità, 6 setti
Diametro (sistema imperiale) interno tubo Da 0.25 a 0.37 in
Diametro sistema metrico) interno tubo da 0.64 a 0.95 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.25 in
Lunghezza (sistema metrico) 28.57 cm
Teflon™ è un marchio registrato della Chemours Company FC LLC, utilizzato su licenza da Bel-Arts Products, Inc.