Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette per bassa pressione/vuoto SP Scienceware™
Codice prodotto. 15318868
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
177.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15318868 177.8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni
Codice prodotto. 15318868 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 663060575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    168.98€ / pezzi 1
    Risparmia 8.02€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 01-03-2027
A causa della natura del vetro, è necessario prestare la massima attenzione durante l'utilizzo a pressioni elevate o ridotte, poiché un piccolo graffio sulla superficie del vetro potrebbe ridurre significativamente la resistenza alla trazione. Utilizzare sempre una schermatura di sicurezza adeguata quando si lavora in queste condizioni
Includes
Provetta in vetro, pistone e adattatore per vuoto
Provetta a bassa pressione/vuoto (LPV) ideale per esperimenti NMR anaerobici e a tenuta, offre una pratica soluzione di tenuta ignifuga per campioni liquidi sensibili all'aria o volatili
  • Il robusto sistema di tenuta consente l'accumulo di pressione all'interno del campione 
  • Il pistone in PTFE senza grasso garantisce una tenuta al 100% priva di contaminazione
  • Riprogettata con una superficie di tenuta 4 volte più ampia, eliminando le perdite e aumentando notevolmente la durata rispetto alle tradizionali provette J-Young
  • Il design simmetrico assiale garantisce l'applicazione negli esperimenti in centrifuga
Specifica
Camber (Metric) 6 μm
Concentricity (Metric) 13 μm
Lunghezza (sistema metrico) 177.8 mm
Materiale Glass (Type 1, Class A)
Product Type High Precision NMR Sample Tube
Descrizione Medium Wall Precision Quick Pressure Valve NMR Sample Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Forza del campo 300 MHz
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in
Modello 524-QPV-7