Learn More
Bel-Art™ Punte di ricambio per penne per contacolonie elettronici SP Scienceware™
Codice prodotto. 10414742
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Nero
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10414742 Nero Pezzo
12366417 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10414742 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore H378620100
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Punte di ricambio per penne per contacolonie Scienceware, cod. prod. 07910018.
  • Le punte dei marcatori a lunga durata, rossi e neri, funzionano su plastica o vetro e sono resistenti all'olio e all'acqua
Specifica
Product Type Punta di ricambio per pennarello
Tipo di display LCD
Colore Nero
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in
Larghezza (sistema metrico) 1.9 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per il conteggio accurato dei campioni, perfetto per superfici in plastica e vetro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contacolonie elettronico Scienceware™