Learn More
Bel Art™ Pesi per matracci con anelli di piombo rotondi SP Scienceware™ con rivestimento in vinile Vikem™
Codice prodotto. 10202541
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1,69 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
2,9 in.
Peso (sistema imperiale):
0,15 libbre
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Peso (sistema imperiale) Dimensione della confezione
10202541 1,69 in. 2,9 in. 0,15 libbre Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10202541 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F183070005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.72€
    36.12€ / pezzi 1
    Risparmia 10.60€
    22% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Proteggono e stabilizzano la vetreria costosa. I pesi per fiasche con anello di piombo rotondo SP Scienceware™ e rivestimento in vinile Vikem™ riducono la flottazione, la rottura e le fuoriuscite di sostanze chimiche.
  • Ideali per stabilizzare la vetreria immersa nei bagni d'acqua; ridurre il galleggiamento, la rottura e le fuoriuscite di sostanze chimiche
  • Rivestimento in vinile Vikem rosso brillante
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Non graffiano le fiasche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Red
Capacità Flasks (125 to 500 mL)
Materiale Vinyl-coated Lead
Posizioni 1
Forma Ring
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beute di Erlenmeyer a collo stretto
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 1,69 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 2,9 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 7.6 cm
Peso (sistema imperiale) 0,15 libbre
Peso (sistema metrico) 237 g
Product Type Accessorio
Diametro (sistema metrico) interno 4.3 cm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 33 mm
Larghezza (sistema metrico) 76 mm