Learn More
Bel-Art™ Raschietti SP Scienceware™
Codice prodotto. 10470591
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
25 cm
91 cm
183 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia unitSize
10470591 25 cm Pezzo
10666351 183 cm Pezzo
10750851 91 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10470591 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F368300000
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Raschietti lisci e resistenti agli agenti chimici utili per rimuovere i residui dai filtri, pulire contenitori, miscelare e distribuire solidi all'interno di fluidi, distribuire paste su grandi aree
  • Dimensioni della lama: 12.7 cm (5 pollici) P x 15.2 cm (6 pollici) L
  • Stampato in plastica HDPE
  • La lama da 9.5 mm (0.375 pollici) si assottiglia fino al bordo dello scalpello
  • L'estremità superiore si estende fino al gambo esagonale largo 35 mm (1.375 poll.)
Specifica
Product Type Raschietto liscio
Sterilità Non sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Rosso
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 10 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 25 cm
Materiale HDPE