Learn More
Bel-Art™ Tappi a vite e rubinetto SP Scienceware™
Codice prodotto. 10538491
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
2-way Stopcock
3-way Stopcock
Rubinetto d’arresto a 2 via
Rubinetto d’arresto a 3 via
Foro spina:
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Foro spina Dimensione della confezione
10538491 Rubinetto d’arresto a 2 via 4 mm Pezzo
10271991 3-way Stopcock 2 mm Pezzo
11372224 Rubinetto d’arresto a 3 via 4 mm Pezzo
10018220 2-way Stopcock 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10538491 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F308910000
Spedizione stimata: 30-10-2026
Con tappo a tenuta rimovibile in PTFE antiaderente e resistente agli agenti chimici con spine scanalate adatte a tubi con DI da 1/4 a 3/8 pollici
  • Controllo per l'interruzione immediata
  • La pressione nominale è 240 kPa (35 psi)
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
  • Il modello a tre vie consente il collegamento di due o di tutti e tre i bracci
Specifica
Tipo Rubinetto d’arresto a 2 via
Foro spina 4 mm
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Autoclavabile
Pressione 35 psi
Adatto al tubo ID Da 6.4 a 7.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Tubing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubing
Include Tubulazioni chiuse
Plug Material PTFE
Outlet Port Serrated
Connectors A due o tre bracci