Learn More
Bel-Art™ Involucro per matracci SP Scienceware™ Super Polyfoil™
Codice prodotto. 12319558
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Larghezza (sistema metrico):
102 mm
130 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
100 fogli
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12319558 102 mm 102 mm pezzi 100
12329558 130 mm 130 mm pezzi 100
11779445 130 mm 130 mm pezzi 100
12339558 203 mm 203 mm 100 fogli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12319558 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F132000044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.40€
    33.56€ / pezzi 100
    Risparmia 7.84€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Funge da barriera chimicamente inerte per coprire i recipienti per l'autoclavaggio, l'incubazione o lo stoccaggio. L'involucro per matracci Bel Art™ SP Scienceware™ Super Polyfoil™ si piega facilmente e si appiattisce senza creare pieghe.
  • Hermoplastic layer is laminated to 1 mL thick foil
  • Folds easily; flattens without kinking
  • Resistant to punctures, tears and corrosion
  • Polyester film blocks pinholes and resists organic solvents and caustic agents
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Comes in a pack of 100
Specifica
Applicazioni Usi clinici, industriali e nella ricerca
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Certificazione/Conformità FDA
Product Type Lamina, 102 mm x 102 mm
Larghezza (sistema metrico) 102 mm
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Materiale Alluminio, poliestere
Spessore 1 mil