missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Bottiglie con spruzzetta bicolori SP Scienceware™ - Safety-Vented™ ed etichetta di sicurezza, imboccatura larga
Descrizione
A unique, 2-piece valve prevents pressure build-up of solvents within these Right-to-Know Safety-Labeled Wash Bottles
- Pre-printed with chemical name and formula, the National Fire Protection Association (NFPA) section 704 four-color diamond, health hazards, Chemical Abstract System (CAS) number, and suggested protective clothing and equipment.
- Valve eliminates drips, allows dispensing of wash bottle in an upright or inverted position.
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling.
- Polypropylene closure with leakproof design, color-coded to aid in easy identification.
- Translucent, LDPE solvent-resistant Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450.
- Toluene is red LDPE bottle.
- Compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.
- Labeled with six of the most commonly used solvent names or custom labeling available.
Order Info
8 once (250 ml)
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Red |
| Da utilizzare con (applicazione) | Acetone |
| Include | Wash Bottle |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?