Learn More
Bel-Art™ Inserto coassiale per provette per campioni NMR SP Scienceware™ Wilmad™
Product Code. 15378678
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
50 mm
Unit Size:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema metrico) Unit Size
15378678 50 mm Pezzo
15368678 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15378678 Supplier Bel-Art™ Supplier No. 660000095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.50€
    57.62€ / pezzi 1
    Risparmia 8.88€
    13% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Determina la suscettibilità magnetica e altre applicazioni generali. L'inserto coassiale Bel-Art SP Scienceware™ per provette per campioni NMR è realizzato in vetro Pyrex™ che lo rende ideale per studi a temperatura variabile.
  • La sezione superiore di ciascun inserto si inserisce perfettamente nelle provette NMR di precisione a parete sottile prodotte da Wilmad’ con diametro esterno di 5 mm
  • Lo stelo viene mantenuto dritto entro 0.013 mm
  • La provetta esterna deve essere ordinata separatamente in base all'intensità del campo magnetico
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Modelli di provette per campioni NMR da 506-PP a 535-PP
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale Vetro Pyrex™
Product Type NMR Tube Insert
Descrizione
  • Capacità della provetta interna: 60 μ l
  • Capacità della provetta esterna: 530 μ l
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Include Tappo per provetta esterna e provetta interna con tappo.
Modello WGS-5BL