Learn More
Cytiva Terreno di coltura ad alte prestazioni SP Sepharose™
Codice prodotto. 10363780 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 ml
Dimensione della confezione:
75mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10363780 75 ml 75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10363780 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17108701
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Use for high intermediate and polishing steps in downstream processing. Cytiva Life Sciences™ SP Sepharose™ High Performance Media is composed of crosslinked agarose beads.
  • Composed of crosslinked agarose beads with mean diameter of 34μm, modified with sulphopropyl (SP) strong cation exchange groups
  • High resolution, high capacity separation with high recovery
  • Chemical stability for effective CIP/sanitization
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 75 ml
Stabilità Stabile nei tamponi di più comune utilizzo: 8M Urea, 6M Guanidina HCl, 70% Etanolo, 1M NaOH, 1M Acido acetico, 30% Isopropanolo, 30% Acetonitrile, 2% SDS1
Da utilizzare con (applicazione) Per terreni a prestazioni alte-intermedie e lucidatura nella lavorazione a valle
Requisiti di stoccaggio 4 - 30 °C
Product Type Terreno di coltura ad alte prestazioni SP Sepharose
Portata 150 cm/ora
Dimensione particelle 24 - 44 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 3.93 in.
Altezza letto (sistema metrico) 10 cm
Capacità ionica 0.15 - 0.20 mM H+/ml
Tipo di scambio ionico Scambiatore cationico forte
Pressione max <3 bar
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH 42443
Tampone di conservazione 20% etanolo, 0.2 M acetato di sodio
Tipo di legante Sulfopropil
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SP Sepharose High Performance, 75 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol