Learn More
Heidolph™ SP Standard Single-channel Pump Head
Codice prodotto. 10748021 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1.6 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10748021
Marca: Heidolph™ 5234301000
Consigliato per applicazioni standard
  • Consigliato per applicazioni standard
  • I rulli convessi non comprimono e non schiacciano le colture cellulari organiche
  • La testa della pompa è caratterizzata da cuscinetti a sfera
  • Rulli in acciaio inox e poliammide
  • Per tubi con uno spessore della parete ( wt ) di 1,6
  • A seconda dell’unità e del tubo la portata varia da 2,0 a 4,151 mL per minuto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 2.0 to 4151 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Standard applications
Da utilizzare con Single-channel pumps
Dimensioni dei tubi 1.6 mm
Tipo Pump Head