missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
SP100 Polyclonal antibody specifically detects SP100 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | SP100 |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulazione | PBS (pH 7.0) |
| Alias gene | DKFZp686E07254, FLJ00340, FLJ34579, lysp100b, nuclear antigen Sp100, nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, SP100 nuclear antigen, SP100-HMG nuclear autoantigen, Speckled 100 kDa |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SP100 fragment. |
| Metodo di purificazione | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?