Learn More
SP600125, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16471026
Marca: Medchem Express HY12041
MedChemExpress SP600125 is an orally active, reversible, and ATP-competitive JNK inhibitor with IC50s of 40, 40 and 90 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively. SP600125 is a potent ferroptosis inhibitor. SP600125 inhibits autophagy and activates apoptosis.
SP600125 is an orally active, reversible, and ATP-competitive JNK inhibitor with IC50s of 40, 40 and 90 nM for JNK1, JNK2 and JNK3, respectively. SP600125 is a potent ferroptosis inhibitor. SP600125 inhibits autophagy and activates apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico SP600125
CAS 129-56-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H8N2O
Quantità 200 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C3C(NN=C3C4=C1C=CC=C4)=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 220.23
Peso formulazione 220.23
Percent Purity 96.79%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.