Learn More
Fisherbrand™ 10mm x 100mm Spacers
Codice prodotto. 11837653 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensione della confezione
11837653 1.5 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11837653
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with notched and plain plates to ensure correct alignment and leak-free casting.
  • Accessory for use with Verti-GEL Mini 2-Gel Electrophoresis System
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Verti-Gel Mini 2-Gel Electrophoresis System
Tipo 10 x 100mm Spacer
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm