Learn More
SPAG16 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Codice prodotto. 18052019 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18052019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18052019 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297844AF350
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SPAG16 Polyclonal specifically detects SPAG16 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SPAG16
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 350
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene DKFZp666P1710, FLJ22724, FLJ37717, Pf20 protein homolog, PF20MGC87036, sperm associated antigen 16, sperm-associated antigen 16 protein, sperm-associated WD repeat protein, WD repeat domain 29, WDR29
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPAG16 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79582
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus