Learn More
MedChemExpress Spaglumic Acid
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.0% |
| CAS | 3106-85-2 |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Peso molecolare | 304.25 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 250 mg/mL (821.69 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | N-Acetylaspartylglutamic acid |