Learn More
SPARC Antibody (OSTN/8528R) - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602535 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602535 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602535 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320949
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SPARC
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone OSTN/8528R
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS
Alias gene Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human SPARC protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6678
Target Species Human
Content And Storage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus