Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody (204), FITC , R&D Systems™
Codice prodotto. 18614741 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614741 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614741 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289236F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SPARC-like 1/SPARCL1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 204
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (NP_004675.3; Met 1-Phe 664).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8404
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus