Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18672171 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18672171 5 Plates pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18672171 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2788465Plates
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mouse Monoclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SPARC-like 1/SPARCL1
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Simboli geni SPARCL1
Specie ospite Mouse
Quantità 5 Plates
ID gene (immissione) 8404
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human SPARC-like 1/SPARCL1.
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.