Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18247416 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18247416 15 Plates pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18247416 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP27884615PLATES
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Mouse Monoclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Monoclonal specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene SPARC-like 1/SPARCL1
Applicazioni ELISA, Sandwich ELISA
Classificazione Monoclonal
Coniugato HRP
Diluizione Sandwich ELISA
Alias gene hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Simboli geni SPARCL1
Specie ospite Mouse
Quantità 15 Plates
ID gene (immissione) 8404
Test di specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human SPARC-like 1/SPARCL1.
Target Species Human
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.