Learn More
BRAND™ Spare Burette Tip
Codice prodotto. 10434352 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10434352 10 mL Pezzo
10626483 25 mL Pezzo
10502423 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10434352 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 11510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.30€ / pezzi 1
    Risparmia 0.70€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 15-10-2026
For compact and automatic burettes
  • Clear Boro 3.3 glass
  • For use with compact burettes and compact automatic burettes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Colore Clear
    Capacità (sistema metrico) 10 mL
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Compact Automatic Burette, Compact Burette
    Materiale Borosilicate Glass
    N. per confezione 1
    Volume (sistema metrico) serbatoio 10 mL
    Tipo Buret Tip