Learn More
BRAND™ Spare Burette Tip
Codice prodotto. 10626483 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10626483 25 mL Pezzo
10434352 10 mL Pezzo
10502423 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10626483 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 11511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.00€
    6.30€ / pezzi 1
    Risparmia 0.70€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For compact and automatic burettes
  • Clear Boro 3.3 glass
  • For use with compact burettes and compact automatic burettes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 25 mL
    Materiale Borosilicate Glass (3.3)
    N. per confezione 1
    Volume (sistema metrico) serbatoio 25 mL