Learn More
BRAND™ Spare Burette Tip
Codice prodotto. 10727444 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
1.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10727444 1.2 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10727444 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 11515
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Spare Burette Tip for use with compact burettes, automatic burettes, and titrators.
  • Constructed of amber glass
  • Replacement tip
  • For 25 mL and 50 mL burettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Lunghezza (sistema metrico) 7.1 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25 and 50 mL Compact and Automatic Burette
Materiale Borosilicate Glass (5.4)
Altezza (sistema metrico) 1.2 cm