Learn More
Fisherbrand™ Cartucce di ricambio
Codice prodotto. 11944169 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per serie 8300F
Per serie 8300H
Per serie 8300K
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11944169 Per serie 8300F Pezzo
11954169 Per serie 8300H Pezzo
11964169 Per serie 8300K Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11944169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.96€
    200.05€ / pezzi 1
    Risparmia 103.91€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Facilitates the demineralization of water with conductivity of 0.3 to 2μS/cm and pH 6 to 7. Fisherbrand™ Spare Cartridges for Portable Demineralizers start blue and gradually change color to ocher as they become saturated.
  • Contain only new resins that have not been polluted or regenerated
  • Level of performance is constant and guaranteed
  • Robust and practical construction
  • Quick connectors make assembly/dismantling easy and fast
Specifica
Indicatore di colore Blue cartridge turns ocher brown
Capacità Depends on the quality of the inlet water
Portata 150 L/hr.
Tipo di resina Ion Exchanger
Dimensioni del filtro 60 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per serie 8300F
Quantità Set da 3
Tipo Cartucce di ricambio