Learn More
BRAND™ Spare Filling Tube
Codice prodotto. 10083933 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Material: PVC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10083933 Material: PVC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10083933 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 11525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.55€
    4.40€ / pezzi 1
    Risparmia 0.15€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Spare tubing for automatic burettes and compact automatic burettes.
  • Constructed of PVC
  • Transparent
  • Bottle threaded coupling with bushing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Lunghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automatic Burettes and Compact Automatic Burettes
Materiale PVC
Altezza (sistema metrico) 2 cm