Learn More
BRAND™ Spare Lateral Stopcock with Key
Codice prodotto. 10278401 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Borosilicate Glass
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale unitSize
10278401 PTFE Pezzo
10750043 Borosilicate Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10278401 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 81167
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stopcock housing with burette tip includes interchangeable PTFE or borosilicate glass key with retention device.
  • Lateral stopcock housing with burette tip
  • Interchangeable PTFE or borosilicate glass key with retention device
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Burette
Materiale PTFE
N. per confezione 1 Each
Include Retention Device
Tipo Stopcock Key
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.