Learn More
Gilac™ Spare Part - Mount for Removable Pulling Bar
Codice prodotto. 17938571
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Pulling Bar
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17938571 Pulling Bar Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17938571 Fornitore Gilac™ N. del fornitore L011821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.77€
    22.32€ / pezzi 1
    Risparmia 11.45€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Spare Part - Mount for Removable Pulling Bar is the individual mounting base which allows you to use the same pulling bar on several dollies.
  • The individual mounting base allows you to use the same pulling bar on several dollies.
Specifica
Tipo Dolly
Capacità Removeable Pulling Bar
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pulling Bar