Learn More
Buerkle™ Spare Spray Heads for Buerkle™ Spray Bottle
Codice prodotto. 11818000 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11818000 250 mL Pezzo
13471379 500 mL Pezzo
10452080 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11818000 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03092025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.70€
    2.65€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene and polyethylene. Buerkle™ Spray Heads for Spray Bottle has a lever pump sprayer with adjustable nozzle.
  • Manufactured from polypropylene and polyethylene
  • Lever pump with adjustable nozzle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Volume (sistema metrico) di erogazione 1.2 mL/Stroke
Colore chiusura Bianco
Product Type Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spray Bottle
Materiale chiusura LDPE, Polypropylene, Stainless Steel
Tipo di chiusura Spray
Erogazione attraverso la chiusura Si