Learn More
Sparfloxacin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478226
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478226 100 mg 100mg
16442096 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478226 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0308
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Sparfloxacin
Forma fisica Powder
CAS 110871-86-8
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22F2N4O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo CI-978 AT-4140
Informazioni di solubilità 0.1 M NaOH : 50 mg/mL (127.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (8.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(N)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 392.4
Peso formulazione 392.4
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Research purposes only