Learn More
Sparfloxacin, TRC
Codice prodotto. 30417507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30417507 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30417507 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS679250500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sparfloxacin
CAS 110871-86-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C19 H22 F2 N4 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo Sparfloxacin, 5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 3-Quinolinecarboxylic acid','5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','rel-, 3-Quinolinecarboxylic acid','5-amino-1-cyclopropyl-7-(3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','cis-, rel-5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AT 4140, CI 978, CP 103826, PD 1315-1, PD 131501, Parox, Salocin 120, Spara, Sparcin, Zagam
InChI Formula InChI=1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
SMILES C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O
IUPAC Name 5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 392.4
Peso formulazione 392.166
Percent Purity >95