Learn More
Liebherr™ Spark-Free Upright Lab Freezer with Shelves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17869106
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
316 L
499 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17869106 316 L Pezzo
17889106 499 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17869106 Fornitore Liebherr™ N. del fornitore SFFFG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3267.75€
    2990.00€ / pezzi 1
    Risparmia 277.75€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient, spark-free interior, freezer storage, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Freezer is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on
  • Spark-Free upright Lab Freezer for storage of solvents and reagents, reach-in, 1-section
  • Temperature range -9 to -30°C, ± 5°C temperature stability tested to EN60068-3
  • White exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, static refrigeration with manual defrost
  • Refrigerant R 290, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
  • This model is intended for the spark-free storage
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
  • Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
  • Accessories: optional set of drawers available
Specifica
Tipo Atex Freezer
Capacità (sistema metrico) 316 L
Gamma di temperatura -10°C to -30°C
Sensore di temperatura NTC
Temperatura (punto di regolazione) -20°C
Stabilità termica ±5 K
Door Style Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Materiale armadietto Scratch-resistant Painted Steel
Materiale camera Stainless Steel
Interno Commercial-grade Molded Polystyrol
Finitura esterna White Powder-coated
Ripiani 4
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, CE
Stile Verticale
Display Touch Control, Digital Display in Door
Ruote Optional (80 to 100 mm dia.)
Colore White
Tipo di condensatore Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Temperature-sensitive Products
Porte 1 x 10 mm dia.
Warranty 1 anno Ricambi e manodopera
Sbrinamento Manual
Modello SFFfg 4001
Opzioni di monitoraggio SmartCoolingHub
Amperaggio 2.0 A
Tipo di spina CEE 7/7
Tensione 220/240 V
Fase 1, Single Phase
Wattage 120 W
Utilizzo di energia 384 kWh/a
Compressore CFC-free
Refrigerante R 290