Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto.
17809106
Fornitore
Liebherr™N. del fornitore
SRFFG3501
Control Your Critical Environments Usa il codice promozionale 28022
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Secure, accurate and ultra energy-efficient, spark-free interior, fridge storage, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
Spark-Free upright Lab Fridge for storage of solvents and reagents, reach-in, 1-section
Temperature range +3 to +16°C, +/- 3°C temperature stability tested to EN60068-3
white exterior, commercial-grade molded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph
This model is intended for the spark-free storage
ATEX-certified spark-free interior
Multifunctional digital controller with high resolution display and connectivity options
Door lock, reversible hinges, antimicrobial lever handle
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy.