Learn More
Sparteine Sulfate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sparteine Sulfate |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)/t12-,13-,14-,15+;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 332.177 |