Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents 1000 L Container Kit, Maintenance
Codice prodotto. 30533340 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
254.27 gal.
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30533340 254.27 gal. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533340 Fornitore Brady™ N. del fornitore 319369
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3483.00€
    2958.29€ / 1 sets
    Risparmia 524.71€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Drop front spill kit designed for larger spills of industrial liquids including oils, water, solvents, coolants, etc. Top and drop front lid provides easy access to the absorbents inside the kit.
  • Absorbs up to 883 L (full content of an IBC)
  • Wheeled to easily maneuver to location of the spill
  • Drop front for fast and easy access
Specifica
Colore Yellow
Capacità (sistema imperiale) 254.27 gal.
Tipo Container Kit
Da utilizzare con (applicazione) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Process, Warehouse and Logistics
Include 400 GP200-M Pads, 2 MRO15-E Rolls, 4 UN510 Booms, 30 AW430 Socs, 10 AW124 Socs, 20 AW1818 Pillows, 1 Pair SPK-HANDSCH Gloves, 1 Pair SPK-BRIL Goggles, 50 Disposal Bags
Modello Universal Sorbent
Larghezza (sistema imperiale) 47.44 in.
Larghezza (sistema metrico) 1205 mm
Altezza (sistema imperiale) 51.77 in.
Altezza (sistema metrico) 1315 mm
Profondità (sistema imperiale) 42.72 in.
Profondità (sistema metrico) 1085 mm
Alternate Part Number SKA-1100