Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Drain Cover Bags Small
Codice prodotto. 30533392 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
80 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
30533392 80 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533392 Fornitore Brady™ N. del fornitore 813923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10€
    76.61€ / pezzi 1
    Risparmia 13.49€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
BAG-PU-S is a carry bag made from polyurethane that protects the PU50 and PU60 drain seal during storage and facilitates transport.
  • A chemical sorbent soc, filled with chemical meltblown polypropylene that absorbs chemicals and hazardous liquids.
  • Strong wicking action: absorption begins instantly after contact with the spilled liquid, no need to turn the soc.
  • Flexible design.
Specifica
Colore Yellow
Tipo Drain Cover Bags
Da utilizzare con (apparecchiatura) To Protect the PU50 and PU60 Drain Seals During Storage and to Facilitate Transport.
Modello Spill Containment
Lunghezza (sistema imperiale) 31.496 in.
Lunghezza (sistema metrico) 80 cm
Diametro (sistema imperiale) 7.874 in.
Diametro (sistema metrico) 20.00 cm
Alternate Part Number BAG-PU-S