Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Outdoor Mobile Spill Kit, Chemical
Codice prodotto. 30533308 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
11.23 gal.
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30533308 11.23 gal. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533308 Fornitore Brady™ N. del fornitore 321658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.90€
    351.65€ / 1 sets
    Risparmia 62.25€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Spill kit designed for outdoor storage of spill equipment. Contains absorbents to clean up chemicals and hazardous liquids.
  • Easily move this spill kit around your facility
  • Hinged lid safely protects the inside from harsh weather condition
  • Can be locked if necessary
Specifica
Colore Yellow
Capacità (sistema imperiale) 11.23 gal.
Tipo Spill Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Emergency Spill Response
Include 1 x SC-75 Container Trolley, 35 x UN100-E Pads, 4 x HAZ412 Socs 122 cm, 1 x HAZ1818 Pillows, 1 x Pair SPK-HANDSCH-HAZ Gloves, 1 x Pair SPK-BRIL Goggles, 1 x BAG-DIS-YEL Disposal Bag
Modello Chemical Sorbent
Larghezza (sistema imperiale) 23.23 in.
Larghezza (sistema metrico) 590 mm
Altezza (sistema imperiale) 42.13 in.
Altezza (sistema metrico) 1070 mm
Profondità (sistema imperiale) 17.13 in.
Profondità (sistema metrico) 435 mm
Alternate Part Number SKH-75