Description
- Hinged lid safely protects inside from harsh weather conditions
- Handy integrated lid compartment allows for PPE essentials
- Can be locked if required
Specifications
Specifications
| Colore | Yellow |
| Capacità (sistema imperiale) | 34.10 gal. |
| Tipo | Spill Kit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Use as Spill Kit or as a Sorbent Storage and Dispensing Station |
| Include | 1 x Grit Bin, 100 x UN100-E Pads, 10 x HAZ412 Socs, 122 cm, 5 x HAZ1818 Pillows, 1 x Pair SPK-HANDSCH-HAZ Gloves, 1 x Pair SPK-BRIL Goggles, 5 x BAG-DIS-YEL Disposal Bags |
| Modello | Chemical Sorbent |
| Larghezza (sistema imperiale) | 39.37 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 26.22 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 666 mm |
| Show More |