Descrizione
- Hinged lid safely protects inside from harsh weather conditions
- Handy integrated lid compartment allows for PPE essentials
- Can be locked if required
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Capacità (sistema imperiale) | 32.34 gal. |
| Tipo | Spill Kit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Use as Spill Kit or as a Sorbent Storage and Dispensing Station |
| Include | 1 x Grit Bin, 100 x GP100-M Pads, 10 x AW412 Socs 122 cm, 5 x AW1818 Pillows, 1 x Pair SPK-HANDSCH-HAZ Gloves, 1 x Pair SPK-BRIL Goggles, 5 x BAG-DIS-YEL Disposal Bags |
| Modello | Universal Sorbent |
| Larghezza (sistema imperiale) | 39.37 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 26.22 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 666 mm |
| Vedi altri risultati |