Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents QUICKWIK Universal Granular 50 L Bag
Codice prodotto. 30533402 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
7 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30533402 7 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533402 Fornitore Brady™ N. del fornitore 313469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.30€
    50.46€ / pezzi 1
    Risparmia 8.84€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Take care of industrial spills, leaks and drips with QUICKWIK™ Universal Granular Absorbent, more than 4X the absorption of clay granular and produces no carcinogens or dust.
  • Premium absorbent made of 100% recycled material
  • Effectively absorbs hydrocarbons, water-based fluids and most aggressive chemicals
  • Certified safe for landfill disposal
  • Lightweight and easy to deploy
  • Singular bags
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7 gal.
Tipo Universal Sorbent
Formato Granular Absorbent
Da utilizzare con (applicazione) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Process, Warehouse and Logistics
Modello Non-Abrasive
Size 33.00 (W) x 58.00 (H) x 15.00 cm (D)
Larghezza (sistema imperiale) 12.99 in.
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Altezza (sistema imperiale) 22.83 in.
Altezza (sistema metrico) 58 cm
Alternate Part Number QW-20-1