Learn More
Brady™ SitePoint - Kit di manutenzione
Codice prodotto. 17861755 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
26.4 gal.
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17861755 26.4 gal. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17861755 Fornitore Brady™ N. del fornitore 309079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1101.90€
    922.82€ / 1 sets
    Risparmia 179.08€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Ideale per movimentare l’attrezzatura per controllo di fuoriuscite e sversamenti in prossimità dei rischi specifici. Unità mobile provvista di due ruote in gomma per posizionarla facilmente ovunque necessario. Perfetta per attività di manutenzione, in cantieri e altre sedi temporanee.
  • Unità mobile SitePoint caricata con prodotti adatti per il contenimento in generale di fuoriuscite e sversamenti
  • Provvista di due ruote da 200 mm per la mobilità e punti di ancoraggio per il fissaggio al suolo
  • Articoli fissabili al pannello posteriore con viti o bulloni autofilettanti.
  • Adatta per uso interno ed esterno
  • Ideale per movimentare le attrezzature per il controllo di fuoriuscite e sversamenti in prossimità dei rischi specifici. Unità mobile provvista di due ruote in gomma per posizionarla facilmente ovunque necessario. Perfetta per attività di manutenzione, in cantieri e altri luoghi temporanei. Prevede tre punti di ancoraggio sulla base che consentono di fissarla al suolo in modo che non possa essere spostata senza autorizzazione
Specifica
Colore Yellow, White
Capacità (sistema imperiale) 26.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 100 L
Materiale MDPE
Tipo Spill Kit
Formato Spill Kit
Da utilizzare con (applicazione) Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Maritime, Oil and Gas, Pharmaceutical, Warehouse
Include SitePoint Mobile Unit, ALLWICK Universal Refill, Wall-mounted Roll Dispenser (50 cm Wide), Storage Unit for Gloves, Storage Unit for Goggles, A4 Wall Document Holder, Fixings
Lunghezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.95 cm
Larghezza (sistema imperiale) 29.724 in.
Larghezza (sistema metrico) 75.5 cm
Altezza (sistema metrico) 172.5 cm
Profondità (sistema metrico) 5.95 cm
Peso (sistema imperiale) 35.3 lb.
Peso (sistema metrico) 16 kg
Alternate Part Number SPHS1-BB1-YE-MAINT